Få mere at vide
Tetrahydro-4-oxo-3-thiophencarboxylsyre methylester, TRC
Artikelnummer. 30420587
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30420587 5 g
1 options
Artikelnummer. 30420587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2941705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2689-68-1
Molekylær formel C6H8O3S
Mængde 5 g
Synonym 4-Carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-3-thiophenone, 4-Carbomethoxy-3-thiophanone, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothienyl-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, NSC 127560
InChI formel InChI=1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
SMIL COC(=O)C1CSCC1=O
IUPAC navn Methyl 4-oxothiaolin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 160.19
Formel vægt 160.0194