missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydro-3-methylpyran-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-3-methylpyran-2-one |
| CAS | 10603-03-9 |
| Molekylær formel | C6H10O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCCOC1=O |
| IUPAC navn | 3-methyloxan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vægt | 114.0681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?