Få mere at vide
Tetrahydro-3-furoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-3-furoic Acid |
| CAS | 89364-31-8 |
| Molekylær formel | C5 H8 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 3-Furancarboxylic acid','tetrahydro-, 3-Furoic acid','tetrahydro- (6CI,7CI), Tetrahydro-3-furancarboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furanoic acid, Tetrahydro-3-furoic acid, Tetrahydrofuran-4-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C1CCOC1 |
| IUPAC navn | oxolane-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 116.12 |
| Formel vægt | 116.0473 |