Få mere at vide
Tetrahydro-3-furanmethanamin, TRC
Artikelnummer. 30454503
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30454503 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30454503 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT767615250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-3-furanmethanamine
CAS 165253-31-6
Molekylær formel C10 H16 O
Mængde 250 mg
Synonym (Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 1-(Tetrahydrofuran-3-yl)methanamine, 3-Aminomethyltetrahydrofuran, N-(3-Tetrahydrofurylmethyl)amine, Tetrahydro-3-furanmethanamine, [(Tetrahydrofuran-3-yl)methyl]amine
InChI formel InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h9-11H,1,3-6H2,2H3/t9-,10?/m1/s1
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(=C)C(O)C1
IUPAC navn (5R)-2-methyliden-5-prop-1-en-2-ylcyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 152.233
Formel vægt 152.12