Få mere at vide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295714
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10295714 250 mg 250mg
10412854 1 g 1g
10785764 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295714 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61915CB
Kemiske identifikatorer
CAS 29683-23-6
Molekylær formel C5H10OS
Molekylvægt (g/mol) 118.19
MDL nummer MFCD02942489
InChI nøgle YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-ol, tetrahydrothiopyran-4-ol, thiacyclohexane-4-ol, 2h-thiopyran-4-ol, tetrahydro, 4-hydroxythiane, acmc-209ydy, tetrahydrothiapyran-4-ol, 4-hydroxytetrahydrothiopyran, 4-hydroxy-tetrahydrothiopyran, tetrahydro-4h-thiopyran-4-ol
PubChem CID 576296
IUPAC navn thian-4-ol
SMIL OC1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 118.2
Procent renhed 97%