Få mere at vide
tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10036062
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10036062 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10046062 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10316284 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10036062 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29909CB
Kemiske identifikatorer
CAS 14774-37-9
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00457804
InChI nøgle YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMIL OCC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanol
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
IUPAC navn oxan-4-ylmethanol
Formel vægt 116.16
Procent renhed 97%