Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30453101
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30453101 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30453101 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT795193250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-pyran-4-yl Methanesulfonate
CAS 134419-59-3
Molekylær formel C19 H24 O3
Mængde 250 mg
Synonym Tetrahydro-2H-pyran-4-ol Methanesulfonate, 4-(Methylsulfonyloxy)tetrahydropyran, Methanesulfonic Acid Tetrahydropyran-4-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-3-15-19(22-18(2)21)16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20/h5,7,9,11-12,14,19-20H,3,13,15-17H2,1-2H3/b7-5+,11-9+,14-12-
SMIL CCCC(CC\C=C\C=C\C#CC#C\C=C/CO)OC(=O)C
IUPAC navn [(7E,9E,15Z)-17-hydroxyheptadeca-7,9,15-trien-11,13-diyn-4-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 300.392
Formel vægt 300.173