Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylsyre, 97+%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 130.14 |
| Procent renhed | 97% |