Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylsyre, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738344
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10738344 1 g 1g
10622665 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10738344 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29901DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5337-03-1
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
InChI nøgle AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%