Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylsyre, 97+%, Thermo Scientific™
Product Code. 10622665
Click to view available options
Mængde:
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
Product Code. 10622665
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC29901EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Chemical Identifiers
CAS 5337-03-1
Molekylær formel C6H10O3
Molekylvægt (g/mol) 130.14
InChI nøgle AVPKHOTUOHDTLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-yl-carboxylic acid, tetrahydropyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 4-carboxytetrahydro-2h-pyran, terahydropyran-4-yl-carboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 219302
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 130.14
Procent renhed 97%