Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonylchlorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10423682
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10423682 250 mg 250mg
11365876 1 g 1g
10332335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10423682 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29902CB
Kemiske identifikatorer
CAS 40191-32-0
Molekylær formel C6H9ClO2
Molekylvægt (g/mol) 148.59
MDL nummer MFCD06200863
InChI nøgle RYGUCYSSMOFTSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-carbonyl chloride, 2h-pyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-4-carbonylchloride, pubchem12437, ksc235m5r, tetrahydropyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-carbonyl chloride, 4-chloroformyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydropyran-4-carboxylic chloride, 4-chlorocarbonyl tetrahydro-2h-pyran
PubChem CID 2795505
IUPAC navn oxan-4-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 148.59
Procent renhed 95%