Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, >90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-2H-pyran-2-ol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h5-6H,1-4H2 |
| Formel vægt | 102.0681 |