Få mere at vide
Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 90 %, ringsluttet form af 5-Hydroxypentanal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10381253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10381253 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10381253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 387900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.25 DKK
    1309.65 DKK / 25g
    Spare 145.60 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 694-54-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2H-pyran-2-ol
CAS 694-54-2
Farve Farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H10O2
MDL nummer MFCD02683093
Mængde 25 g
Synonym 2-hydroxytetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran-2-ol, oxanol, 2h-pyran-2-ol, tetrahydro, 2-tetrahydropyranol, tetrahydropyran-2-ol, tetrahydro-2-hydroxy-2h-pyran, tetrahydro-2-pyranol, tetrahydropyranyl alcohol, 2h-pyran-2-ol,tetrahydro
InChI nøgle CELWCAITJAEQNL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCOC(C1)O
IUPAC navn oxan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 102.13
PubChem CID 136505
Formel vægt 102.13
Procent renhed 90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydro-2H-pyran-2-ol, cyclized form of 5-Hydroxypentanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.