Få mere at vide
Tetrahydro-2-furoinsyre, 98+%
Artikelnummer. 10637231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10637231 100 g Glasflaske 100g
10433835 25 g Glasflaske 25g
10162961 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10637231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263141000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16874-33-2
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00022473
InChI nøgle UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC navn oxolan-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(OC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2-furoic acid
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
Farve Gul til Brun
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1700g/mL
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,4590 til 1,4610
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.17
Kogepunkt 128,0 °C til 129,0 °C (13,0 mmHg)
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98+%