Få mere at vide
Tetrahydro-2-furoic acid, 98+%
Artikelnummer. 10433835 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10433835 25 g Glasflaske 25g
10637231 100 g Glasflaske 100g
10162961 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10433835 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263140250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16874-33-2 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16874-33-2
Molekylær formel C5H8O3
Molekylvægt (g/mol) 116.12
MDL nummer MFCD00022473
InChI nøgle UJJLJRQIPMGXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydrofuroic acid, tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, tetrahydro-2-furoic acid, tetrahydro-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, tetrahydro, furancarboxylic acid, tetrahydro, 2-furoic acid, tetrahydro, thfc, tetrahydrofuroic acid, pubchem7088
PubChem CID 86079
IUPAC navn oxolan-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(OC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2-furoic acid
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
Farve Gul til Brun
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1700g/mL
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4590 to 1.4610
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.17
Kogepunkt 128.0°C to 129.0°C (13.0 mmHg)
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 116.12
Procent renhed 98+%