Få mere at vide
(+/-)-Tetrahydro-2-furoinsyre, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-Tetrahydro-2-furoic acid |
| Tæthed | 1.213 |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.46 |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 109671 |
| Kogepunkt | 244 °C |
| Formel vægt | 116.12 |
| Procent renhed | ≥97% |