Få mere at vide
Tetrahydro-2-furanpropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-2-furanpropanol |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h7-8H,1-6H2 |
| Formel vægt | 130.0994 |