Få mere at vide
Tetrahydro-2-furanmethanamin, TRC
Artikelnummer. 30421700
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30421700 1 g
1 options
Artikelnummer. 30421700 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2935451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2-furanmethanamine
CAS 4795-29-3
Molekylær formel C5H11NO
Mængde 1 g
Synonym Tetrahydrofurylmethyl)amine, (RS)-(2-Tetrahydrofuryl)methylamine, (RS)-2-Tetrahydrofurfurylamine, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, (Tetrahydrofuran-2-ylmethyl)amine, (±)-Tetrahydrofurfurylamine, 1-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanamine, 2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, 2-Tetrahydrofuranmethanamine, 2-Tetrahydrofurfurylamine, C-(Tetrahydrofuran-2-yl)methylamine, N-[(Oxolan-2-yl)methyl]amine, NSC 76037, Tetrahydrofurfurylamine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2
SMIL NCC1CCCO1
IUPAC navn Oxolan-2-ylmethanamin
Molekylvægt (g/mol) 101.15
Formel vægt 101.0841