Få mere at vide
Tetrahydro-2,5-dioxo-3-furansulfonic Acid, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-2,5-dioxo-3-furansulfonic Acid','Sodium Salt |
| CAS | 73464-18-3 |
| Molekylær formel | C4 H3 O6 S . Na |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O6S.Na/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9;/h2H,1H2,(H,7,8,9);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1CC(=O)OC1=O |
| IUPAC navn | sodium;2,5-dioxooxolane-3-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.12 |
| Formel vægt | 201.9548 |