missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-2-(2-nitropropoxy)-2H-pyran |
| CAS | 97945-38-5 |
| Molekylær formel | C8H15NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c1-7(9(10)11)6-13-8-4-2-3-5-12-8/h7-8H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CC(COC1CCCCO1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(2-nitropropoxy)oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.1001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?