Få mere at vide
Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362949
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11362949 1 g 1g
15473777 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27774.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1194-16-7 | Molecular Formula: C7H12O2 | Molecular Weight: 128.17 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1194-16-7
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD01549337
InChI nøgle BWMNOXJVRHGUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethyltetrahydropyran-4-one, 2,2-dimethyldihydro-2h-pyran-4 3h-one, 2,2-dimethyl-tetrahydro-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl-4h-pyran-4-one, 2,2-dimethyltetrahydro-4h-pyran-4-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro-2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-2h-3,5,6-trihydropyran-4-one, pubchem24423, acmc-1bt7l
PubChem CID 1738159
IUPAC navn 2,2-dimethyloxan-4-on
SMIL CC1(C)CC(=O)CCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-2,2-dimethyl-4H-pyran-4-one
Kogepunkt 60 °C til 64 °C (8 mmHg)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 128.17
Procent renhed 95%