missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetrahydro-11-deoxy Cortisol, TRC

Artikelnummer. 30417913
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417913 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29339025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetrahydro-11-deoxy Cortisol
CAS 68-60-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C21 H34 O4
Mængde 25 mg
Synonym Pregnan-20-one','3,17,21-trihydroxy-','(3α,5β)-, 5β-Pregnan-20-one','3α,17,21-trihydroxy- (7CI,8CI), (3α,5β)-3,17,21-Trihydroxypregnan-20-one, 11-Deoxytetrahydrocortisol, 3α,17,21-Trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-20-one, 5β-Pregnane-3α,17α,21-triol-20-one, Cortexolone','tetrahydro-, Cortisol','11-deoxytetrahydro-, NSC 53901, Reichstein's substance S','tetrahydro-, Tetrahydro S, Tetrahydro-11-deoxy-17α-hydroxycorticosterone, Tetrahydro-11-deoxycortisol, Tetrahydro-11-desoxycortisol, Tetrahydro-17-hydroxy-11-deoxycorticosterone, Tetrahydrocortexolone, Tetrahydrodeoxycortisol
InChI formel InChI=1S/C21H34O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h13-17,22-23,25H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(O)C(=O)CO
IUPAC navn 1-[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-hydroxyethanone
Molekylvægt (g/mol) 350.49
Formel vægt 350.2457
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.