Få mere at vide
Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-dione, TRC
Artikelnummer. 30448955
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30448955 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30448955 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88984350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mebicar
CAS 10095-06-4
Molekylær formel C8 H14 N4 O2
Mængde 50 mg
Synonym Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
InChI formel InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMIL CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
IUPAC navn 1,3,4,6-tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Formel vægt 198.1117