Få mere at vide
Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazol-2,5(1H,3H)-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mebicar |
| CAS | 10095-06-4 |
| Molekylær formel | C8 H14 N4 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O |
| IUPAC navn | 1,3,4,6-tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazol-2,5-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vægt | 198.1117 |