missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetrahydro-1(2H)-pyrimidinebutanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydro-1(2H)-pyrimidinebutanamine |
| CAS | 73453-98-2 |
| Molekylær formel | C8H19N3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19N3/c9-4-1-2-6-11-7-3-5-10-8-11/h10H,1-9H2 |
| SMIL | NCCCCN1CCCNC1 |
| IUPAC navn | 4-(1,3-diazinan-1-yl)butan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.26 |
| Formel vægt | 157.1579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?