Få mere at vide
Tetrahexylammonium Bromide, 99%
Artikelnummer. 10055880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10055880 25 g Glasflaske 25g
10464045 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420400250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4328-13-6 | C24H52BrN | 434.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4328-13-6
Molekylær formel C24H52BrN
Molekylvægt (g/mol) 434.59
MDL nummer MFCD00011858
InChI nøgle SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahexylammonium bromide, tetrahexylazanium bromide, tetra-n-hexylammonium bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1, n,n,n-trihexylhexan-1-aminiumbromide, acmc-209jtn, tetra-n-hexylammonium bromide 10g, 1-hexanaminium,n,n,n-trihexyl-, bromide 1:1
PubChem CID 78026
IUPAC navn tetrahexylazanium;bromid
SMIL [Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahexylammonium bromide
Smeltepunkt 98.0°C to 100.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)5]4NBr
Mængde 25 g
Formel vægt 434.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahexylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahexylammonium bromide