Få mere at vide
Tetraheptylammoniumbromid, 99%
Artikelnummer. 10042880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10042880 25 g Glasflaske 25g
10154713 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10042880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218160250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 4368-51-8 | C28H60BrN | 490,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4368-51-8
Molekylær formel C28H60BrN
Molekylvægt (g/mol) 490.69
MDL nummer MFCD00011861
InChI nøgle YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
IUPAC navn tetraheptylazanium;bromid
SMIL CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraheptylammonium bromide
Smeltepunkt 89,0 °C til 91,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [CH3(CH2)6]4NBr
Mængde 25 g
Beilstein 04, IV, 736
Formel vægt 490.69
Procent renhed 99%
Fysisk form Flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraheptylammonium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.