Få mere at vide
Tetraglym, TRC
Artikelnummer. 30135143
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135143 10 g
18091220 100 mg
18022420 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135143 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29299510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-24-8
Molekylær formel C10 H22 O5
Molekylvægt (g/mol) 222.28
Synonym Dimethoxytetraethylene Glycol, 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane, 1-Methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane, Ansul Ether 181AT, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] ether, Dimethoxytetraethylene glycol, Dimethoxytetraglycol, E 181, E 181 (ether), Ether, bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl], Glyme 5, Hisolve MTEM, Methyltetraglyme, NSC 65624, Nissan Uniox MM 200, TEGDME, Tetraethylene glycol dimethyl ether, Tetraglyme, tetraethylene glycol di-Me ether
IUPAC navn 1-methoxy-2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethane
SMIL COCCOCCOCCOCCOC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraglyme
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
Formel vægt 222.1467