missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetraglyme-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraglyme-d6 |
| CAS | 1216628-15-7 |
| Molekylær formel | C10H16D6O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane-d6, Ansul Ether 181AT-d6, Bis[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]ether-d6, (Dimethoxy-d6)tetraethylene Glycol, (Dimethoxy-d6)tetraglycol, E 181-d6, Hisolve MTEM-d6, Methyltetraglyme-d6, NSC 65624-d6, TEGDME-d6, Tetraethylene Glycol (Dimethyl-d6) Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])OCCOCCOCCOCCOC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.32 |
| Formel vægt | 228.1844 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?