missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetragalacturonic Acid, TRC

Artikelnummer. 30416884
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416884 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416884 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2929905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetragalacturonic Acid
CAS 24008-75-1
Molekylær formel C24H34O25
Mængde 5 mg
Synonym O-α-D-Galactopyranuronosyl-(1→4)-O-α-D-galactopyranuronosyl-(1→4)-O-α-D-galactopyranuronosyl-(1→4)-D-galacturonic acid
InChI formel InChI=1S/C24H34O25/c25-1-2(26)13(17(34)35)47-22(7(1)31)45-11-4(28)9(33)24(49-15(11)19(38)39)46-12-5(29)8(32)23(48-16(12)20(40)41)44-10-3(27)6(30)21(42)43-14(10)18(36)37/h1-16,21-33,42H,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](C(O)=O)O4)[C@H](C(O)=O)O3)[C@@H](C(O)=O)O2)[C@H](C(O)=O)OC1O
Molekylvægt (g/mol) 722.51
Formel vægt 722.1389
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.