missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tetragalacturonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetragalacturonic Acid |
| CAS | 24008-75-1 |
| Molekylær formel | C24H34O25 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | O-α-D-Galactopyranuronosyl-(1→4)-O-α-D-galactopyranuronosyl-(1→4)-O-α-D-galactopyranuronosyl-(1→4)-D-galacturonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O25/c25-1-2(26)13(17(34)35)47-22(7(1)31)45-11-4(28)9(33)24(49-15(11)19(38)39)46-12-5(29)8(32)23(48-16(12)20(40)41)44-10-3(27)6(30)21(42)43-14(10)18(36)37/h1-16,21-33,42H,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)/t1-,2+,3+,4+,5+,6+,7+,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O[C@H]4[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](C(O)=O)O4)[C@H](C(O)=O)O3)[C@@H](C(O)=O)O2)[C@H](C(O)=O)OC1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 722.51 |
| Formel vægt | 722.1389 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?