Få mere at vide
Tetrafluorravsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474437
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474437 5 g 5g
11464437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20462.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 377-38-8 | C4H2F4O4 | 190.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 377-38-8
Molekylær formel C4H2F4O4
Molekylvægt (g/mol) 190.05
MDL nummer MFCD00042430
InChI nøgle YUDUFRYTKFGQCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67833
IUPAC navn 2,2,3,3-tetrafluorbutandisyre
SMIL C(=O)(C(C(C(=O)O)(F)F)(F)F)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrafluorosuccinic acid
Smeltepunkt ∼115°C
Tæthed 1.4
Kogepunkt 150°C (15 mmHg)
Lineær formel HO2CCF2CF2CO2H
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1790197
Synonym tetrafluorosuccinic acid, perfluorosuccinic acid, butanedioic acid, tetrafluoro, succinic acid, perfluoro, succinic acid, tetrafluoro, tetrafluorobutanedioic acid, butanedioic acid, 2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrafluorosuccinic acid, butanedioic acid,2,2,3,3-tetrafluoro, perfluorosuccinate
Formel vægt 190.05
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrafluorosuccinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrafluorosuccinicacid