Få mere at vide
Tetrafluoroborsyre, ca. 50% w/w aq. soln.
Beskrivelse
Tetrafluorborsyre anvendes i forbindelse med forskellige metoder til rengøring og til behandling af overflader på underlag. Det bruges også som radiosporer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tetrafluorborsyre anvendes i forbindelse med forskellige metoder til rengøring og til behandling af overflader på underlag. Det bruges også som radiosporer.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser, oxidationsmidler og syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrafluoroboric acid |
| Koncentration | ≈50 % w/w vandig opløsning. |
| Kogepunkt | 130 °C (nedbrydning) |
| Tæthed | 1.4 |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 87.81 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | ≈50% w/w aq. soln. |
Sikkerhed og håndtering
- Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: fluoroboric acid, boric acid