Få mere at vide
Tetraethyltin, 98%
Artikelnummer. 11304839
Mængde:
1 g
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11304839
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 071144.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 597-64-8 | C8H20Sn | 234.96 g/mol
Tetraethyltin is used in the electronics industry. Used as catalyst for olefin polymerization and to produce other organotin compounds. Also used as a preservative for wood, textiles, paper, and leather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 597-64-8
Molekylær formel C8H20Sn
Molekylvægt (g/mol) 234.96
MDL nummer MFCD00009020
InChI nøgle RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
PubChem CID 11704
IUPAC navn tetraethylstannane
SMIL CC[Sn](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyltin
Smeltepunkt -112°C
Tæthed 1.187g/mL
Kogepunkt 181°C
Flammepunkt 53°C (128°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.4730
Mængde 1 g
FN nummer UN3384
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alcohol and ether
Formel vægt 234.94
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid