Få mere at vide
Tetraethyltin, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10451061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10451061 5mL; Glass bottle
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10451061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethyltin
CAS 597-64-8
Smeltepunkt -112.0°C
Farve Colorless
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 181.0°C
Flammepunkt 53°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C8H20Sn
Lineær formel (C2H5)4Sn
Brydningsindeks 1.4720 to 1.4740
MDL nummer MFCD00009020
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.18
Synonym tetraethyltin, stannane, tetraethyl, tetraethyl tin, tin, tetraethyl, unii-31re6na75o, et4sn, snet4, c2h5 4sn, rwwnqeopuockgr-uhfffaoysa
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI nøgle RWWNQEOPUOCKGR-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC[Sn](CC)(CC)CC
IUPAC navn tetraethylstannane
Molekylvægt (g/mol) 234.96
PubChem CID 11704
Formel vægt 234.94
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethyltin
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.