Få mere at vide
Tetraethylthiuram Disulfide, 97%
Artikelnummer. 10776151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10776151 25 g Plastflaske 25g
10437150 500 g Plastflaske 500g
10494545 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10776151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-77-8
Molekylær formel C10H20N2S4
Molekylvægt (g/mol) 296.51
MDL nummer MFCD00008157
InChI nøgle AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC navn diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioat
SMIL CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylthiuram disulfide
Navn note 95%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70.0°C to 74.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 117°C (23.0 hPa)
Tab ved tørring 0.3% max. (60°C)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel [(C2H5)2NCS2-]2
Mængde 25 g
Beilstein 04, 122
Fieser 06,569
Merck Index 15, 3407
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.02g/100mL. Other solubilities: 3.82g/100mL alcohol, 7.14g/100mL ether, soluble in acetone, benzene, carbon disulfice and, chloroform
Formel vægt 296.51
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethylthiuram disulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /