Få mere at vide
Tetraethylthiuram disulfide, 97%
Artikelnummer. 11485576
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485576 5000 g 5000g
11403950 100 g 100g
11475576 250 g 250g
11465576 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11485576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20721.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-77-8 | C10H20N2S4 | 296.524 g/mol
Dopamin beta-hydroxylasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-77-8
Molekylær formel C10H20N2S4
Molekylvægt (g/mol) 296.524
MDL nummer MFCD00009048
InChI nøgle AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC navn diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioat
SMIL CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylthiuram disulfide
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Tæthed 1.3
Kogepunkt 117°C (17 mmHg)
Mængde 5000 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1712560
Merck Index 14,3364
Formel vægt 296.54
Procent renhed 97%