Få mere at vide
Tetraethylthiourea, TRC
Artikelnummer. 30427688
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427688 50 mg
30414410 100 mg
30410563 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427688 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29285050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4274-15-1
Molekylær formel C9H20N2S
Molekylvægt (g/mol) 188.33
Synonym 1,1,3,3-tetraethyl-2-thio-urea
IUPAC navn 1,1,3,3-tetraethylthiourea
SMIL CCN(CC)C(=S)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylthiourea
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20N2S/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
Formel vægt 188.1347