Få mere at vide
Tetraethylsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15730859 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15730859 5 g 5g
15540534 25 g 25g
15550534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15730859 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 313700050
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 631-36-7
Molekylær formel C8H20Si
Molekylvægt (g/mol) 144.34
InChI nøgle VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC navn tetraethylsilan
SMIL CC[Si](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylsilane
Smeltepunkt -82,5 °C
Tæthed 0.7600g/mL
Kogepunkt 153,0 °C til 154,0 °C
Flammepunkt 26 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Si(C2H5)4
Brydningsindeks 1,4250 til 1,4280
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.76
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 144.34
Procent renhed 97%