Få mere at vide
Tetraethylsilan, 97%
Artikelnummer. 11342106
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342106 100 g 100g
11322106 5 g 5g
11332106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03328.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 631-36-7 | C8H20Si | 144,333 g/mol
Anvendes som mellemprodukter af OLED, lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som mellemprodukter af OLED, farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-36-7
Molekylær formel C8H20Si
Molekylvægt (g/mol) 144.333
MDL nummer MFCD00009019
InChI nøgle VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC navn tetraethylsilan
SMIL CC[Si](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 153 °C til 155 °C
Kemisk navn eller materiale Tetraethylsilane
Smeltepunkt -82 °C
Mængde 100 g
Flammepunkt 26 °C (78 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.426
Tæthed 0.767
FN nummer UN1993
Beilstein 1732768
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 144.33
Procent renhed 97%