Få mere at vide
Tetraethylsilane, 97% Artikelnummer.: 11332106
Tetraethylsilane, 97%
Artikelnummer. 11332106
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11332106
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03328.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 631-36-7 | C8H20Si | 144.333 g/mol
Anvendes som mellemprodukter af OLED, lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som mellemprodukter af OLED, farmaceutiske produkter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 631-36-7
Molekylær formel C8H20Si
Molekylvægt (g/mol) 144.333
MDL nummer MFCD00009019
InChI nøgle VCZQFJFZMMALHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym silane, tetraethyl, tetraethylsilicon, tetraethylsilane, acmc-209ndb, c2h5 4si
PubChem CID 12426
IUPAC navn tetraethylsilan
SMIL CC[Si](CC)(CC)CC
Tekniske data
Kogepunkt 153°C to 155°C
Kemisk navn eller materiale Tetraethylsilane
Smeltepunkt -82°C
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1732768
Flammepunkt 26°C (78°F)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 144.33
Procent renhed 97%
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.426
Tæthed 0.767
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tetraethylsilane, 97% >