Få mere at vide
Tetraethylenpentamin, teknisk
Artikelnummer. 10205050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205050 250 g Glasflaske 250g
10456960 500 g Glasflaske 500g
10005773 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138112500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-57-2 | C8H23N5 | 189,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-57-2
Molekylær formel C8H23N5
Molekylvægt (g/mol) 189.31
MDL nummer MFCD00008168
InChI nøgle FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylenepentamine, tetren, 1,4,7,10,13-pentaazatridecane, tetraethylene pentamine, tetraethylpentylamine, 1,11-diamino-3,6,9-triazaundecane, 3,6,9-triazaundecamethylenediamine, 3,6,9-triazaundecane-1,11-diamine, deh 26, unii-yzd1c9kq28
PubChem CID 8197
ChEBI CHEBI:49798
IUPAC navn N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethan-1,2-diamin
SMIL NCCNCCNCCNCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylenepentamine
Navn note tech.
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 340°C
Flammepunkt 139°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel HN(CH2CH2NHCH2CH2NH2)2
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 189.3
Procent renhed ≥95.0%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske