Få mere at vide
Tetraethylenepentamine Pentahydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraethylenepentamine Pentahydrochloride |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H23N5.5ClH/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10;;;;;/h11-13H,1-10H2;5*1H |
| Formel vægt | 369.0787 |