Få mere at vide
Tetraethyleneglycol Bisibuprofen Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyl)] 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H50O7/c1-25(2)23-29-7-11-31(12-8-29)27(5)33(35)40-21-19-38-17-15-37-16-18-39-20-22-41-34(36)28(6)32-13-9-30(10-14-32)24-26(3)4/h7-14,25-28H,15-24H2,1-6H3 |
| Formel vægt | 570.356 |