Få mere at vide
Tetraethylenglycol, TRC
Artikelnummer. 30330664
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30330664 10 g
1 options
Artikelnummer. 30330664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB44382010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Molekylær formel C8 H18 O5
Mængde 10 g
Synonym Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG
InChI formel InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
SMIL OCCOCCOCCOCCO
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Formel vægt 194.1154