Få mere at vide
Tetraethylene Glycol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 112-60-7 |
| Smeltepunkt | -9.4°C |
| Tæthed | 1.12 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 327°C to 328°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | HO(CH2CH2O)4H |
| MDL nummer | MFCD00002879 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | Tetraethylene glycol, Tetraglycol, Tetraethylene glycol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Grad | Research |