Få mere at vide
Thermo Scientific™ Tetraethylenglycolmonooctylether (C8E4), LC/MS-kvalitet
Artikelnummer. 30245088 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30245088 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30245088 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65524
Tetraethylene Glycol Monooctyl Ether (C8E4) er et ikke-ionisk overfladeaktivt stof, der besidder unikke egenskaber, der gør det velegnet til solubilisering af følsomme biomolekyler uden væsentlig denaturering eller forstyrrelse af deres struktur og funktion.
Tetraethylene Glycol Monooctyl Ether (C8E4) er et ikke-ionisk overfladeaktivt stof, der besidder unikke egenskaber, der gør det velegnet til solubilisering af følsomme biomolekyler uden væsentlig denaturering eller forstyrrelse af deres struktur og funktion. Det har god opløselighed i både vandige og organiske opløsningsmidler, hvilket giver mulighed for alsidige anvendelser. C8E4 kan bruges som detergent i naturlig MS til at solubilisere og stabilisere biomolekyler, især membranproteiner eller proteinkomplekser, i vandige opløsninger. Det hjælper med at opretholde den native konformation af disse biomolekyler og letter deres overførsel til gasfasen under MS-analysen.
Funktionerne i C8E4 inkluderer:
•Ikke-ionisk rengøringsmiddel
• Opløselig i både vand og organiske opløsningsmidler
• Forbedret stabilitet af solubiliserede biomolekyler, herunder membranproteiner
• Sammensætning af høj renhed
• Native masse spec kompatibel
Ansøgninger
C8E4 er alsidig og kan bruges i forskellige applikationer ud over native MS, herunder proteinoprensning, krystallisation og strukturelle biologistudier. Det er kompatibelt med en bred vifte af biomolekyler og kan bruges til både opløseligt og membranproteinforskning.
Brug
Optimering af koncentrationen af C8E4 er afgørende for at sikre effektiv solubilisering og stabilisering af biomolekylerne og samtidig minimere detergentinterferens i massespektrometrianalysen. Derudover bør de specifikke betingelser og parametre for det native MS-eksperiment, såsom valg af ioniseringskilde og massespektrometerindstillinger, nøje overvejes og optimeres til hver specifik applikation.
Egenskaber
CMC: (0,1% NaCl) ~8 mM (0,25%)
Samlingsnummer: ( H20 ) -82
Renhed: ≥99% ved HPLC-analyse
pH: 5 –8 (5 % opløsning i vand)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
CAS 19327-39-0
Molekylær formel C16H34O5
Indhold og opbevaring Store <-20°C.
Form Liquid
Til brug med (applikation) LC-MS
Mængde 10 mL
Molekylvægt (g/mol) 306.5
pH 5 to 8 (5% solution in water)
Renhed ≥99%
Må kun benyttes til forskning.