Få mere at vide
Tetraethylenglycol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327145
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30327145 1 g
1 options
Artikelnummer. 30327145 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC17401500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraethylene glycol
CAS 112-60-7
Analyt- eller komponentnavne Tetraethylene glycol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H18 O5
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Tetraethylene glycol (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[Oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bis[ethanol], 1,11-Dihydroxy-3,6,9-trioxaundecane, 2,2'-((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))diethanol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethan-1-ol, 2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diol, Bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] ether, Hi-Dry, NSC 1262, TEG, 8-Azido-3,6-dioxaundecan-1-amine, 2-(2-(2-Azidoethoxy)ethoxy)ethylamine, 2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanamine
InChI formel InChI=1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
SMIL OCCOCCOCCOCCO
IUPAC navn 2-[2-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Mængde 1 g
Formel vægt 194,1154 g/mol