missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tetraethylcystamine, TRC

Artikelnummer. 30424519
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424519 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30424519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29143550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetraethylcystamine
CAS 589-32-2
Molekylær formel C12 H28 N2 S2
Mængde 50 mg
Synonym Ethanamine','2,2'-dithiobis[N,N-diethyl-, Triethylamine','2,2'''-dithiobis- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Dithiobis[N,N-diethylethanamine], 2,2'''-Dithiobistriethylamine, 6,7-Dithia-3,10-diazadodecane','3,10-diethyl-, N,N,N',N'-Tetraethylcystamine, NSC 529154, Tetraethylcystamine, 2,2'-(Disulfane-1,2-diyl)bis(N,N-diethylethanamine)
InChI formel InChI=1S/C12H28N2S2/c1-5-13(6-2)9-11-15-16-12-10-14(7-3)8-4/h5-12H2,1-4H3
SMIL CCN(CC)CCSSCCN(CC)CC
IUPAC navn 2-[2-(diethylamino)ethyldisulfanyl]-N,N-diethylethanamine
Molekylvægt (g/mol) 264.49
Formel vægt 264.1694
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.