Få mere at vide
Tetraethylammonium Tetrafluoroborat, TRC
Product Code. 30409943
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
Product Code. Mængde
30409943 25 g
1 options
Product Code. 30409943 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29229525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetraethylammonium Tetrafluoroborate
CAS 429-06-1
Molekylær formel C8 H20 B F4 N3
Mængde 25 g
Synonym Digirena, LES 100, Lipaste AN/EAF 1, Lipaste P/EAFIN, Merck Supercapacitor Electrolyte LES 100, NSC 231537, N,N,N-Triethylethanaminium Tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/C8H20N.BF4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;2-1(3,4)5/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
SMIL CC[N+](CC)(CC)CC.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn tetraethylazanium; Tetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 217.06
Formel vægt 217.1625